Läs mer
rac-Trifluorolactic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Trifluorolactic Acid |
| CAS | 684-07-1 |
| Molekylformel | C3H3F3O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropionic Acid, 3,3,3-Trifluorolactic Acid, NSC 56231, β,β,β-Trifluorolactic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F3O3/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1,7H,(H,8,9) |
| LEDER | OC(C(O)=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.05 |
| Formel vikt | 144 |