Läs mer
rac-trimetylketoprofen (blandning av (2', 3'4') och (3',4',5') isomerer), TRC
Produktkod. 30457037
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457037 5 mg
30456717 25 mg
30454456 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7964305MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers)
Analyt- eller komponentnamn rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19H20O3
InChI formel InChI=1S/2C19H20O3/c1-11-8-17(9-12(2)13(11)3)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22;1-11-8-9-17(13(3)12(11)2)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22/h2*5-10,14H,1-4H3,(H,21,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(C1=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C1)C2=C(C)C(C)=C(C)C=C2.O=C(C3=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C3)C4=CC(C)=C(C)C(C)=C4
IUPAC-namn 2-(3-(2,3,4-trimetylbenzoyl)fenyl)propansyra--2-(3-(3,4,5-trimetylbenzoyl)fenyl)propansyra (1/1)
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 296.36
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 296.14