Läs mer
rac-Vestitone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Vestitone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O5/c1-20-10-3-5-11(14(18)7-10)13-8-21-15-6-9(17)2-4-12(15)16(13)19/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 286.0841 |