Läs mer
rac-Vigabatrin-13C,d2 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Vigabatrin-13C,d2 |
| CAS | 1330171-61-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C513CH9D2NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (+/-)-4-Amino-5-hexenoic Acid-13C,d2, (+/-)-γ-Vinyl GABA-13C,d2, GVG-13C,d2, MDL 71754-13C,d2, RMI 71754-13C,d2, Sabril-13C,d2, Vigabatrin-13C,d2, γ-Vinyl-GABA-13C,d2, γ-Vinyl-γ-aminobutyric Acid-13C,d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/i1+1D2 |
| LEDER | NC(/C=[13C]([2H])/[2H])CCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Procent renhet | >95 |