missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Vigabatrin Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30137724
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137724 25 mg
18060540 5 mg
18031250 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137724 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV25301025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1391054-02-6
Molekylformel C6H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.62
IUPAC-namn 4-aminohex-5-enoic acid;hydrochloride
LEDER Cl.NC(CCC(=O)O)C=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-Vigabatrin Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-5(7)3-4-6(8)9;/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9);1H
Formel vikt 165.0557
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.