Läs mer
rac Viloxazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35604-67-2 |
| Molekylformel | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (1:1), Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.76 |
| Formel vikt | 273.1132 |