Läs mer
rac Viloxazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viloxazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 273.1132 |