Läs mer
rac Zearalanone-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Zearalanone-d6 |
| CAS | 1795020-90-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H18D6O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3,4,5,6,9,10,11,12-Octahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6, (RS)-Zearalanone-d6, (±)-Zearalanone-d6, DL-Zearalanone-d6, (±)-3,4,5,6,9,10,11,12-Octahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/i1D3,6D2,12D |
| LEDER | O=C(C1=C(O)C=C(O)C=C1CCCCC2)OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])CCC2=O |
| IUPAC-namn | 10,10,11-trideuterio-15,17-dihydroxy-11-(trideuteriomethyl)-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(18),14,16-triene-7,13-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.42 |
| Visa mer |