Läs mer
Racanisodamine, MedChemExpress
Beskrivning
Racanisodamine is one of the racemic isomers of anisodamine, resembles anisodamine in pharmacological effect. Racanisodamine is a non-selective muscarinic antagonist, used as a component of eye drops for myopic control.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Racanisodamine |
| CAS | 17659-49-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H23NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (409.34 mM) |
| LEDER | O=C(OC1CC(N2C)CC(O)C2C1)C(CO)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.37 |
| Formel vikt | 305.37 |
| Visa mer |