Läs mer
Racecadotril-d5, TRC
Produktkod. 30417127
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417127 100 mg
30410884 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30417127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR070602100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246815-11-1
Molekylformel C21H18D5NO4S
Molekylvikt (g/mol) 390.51
Synonym N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine (Phenyl-d5)methyl Ester, Acetorphan-d5, (+/-)-Racecadotril-d5, Redotil-d5, Tiorfan-d5
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
LEDER [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])COC(=O)CNC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)CSC(=O)C)[2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Racecadotril-d5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/i3D,6D,7D,10D,11D
Formel vikt 390.1662