Läs mer
Racecadotril, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Racecadotril |
| CAS | 81110-73-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Racecadotril |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H23 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| Visa mer |