Läs mer
Racecadotril, MedChemExpress
Beskrivning
Racecadotril (Acetorphan) is a neutral endopeptidase (NEP) inhibitor. Racecadotril and its active metabolite Thiorphan inhibits purified NEP activity from mouse brain with Kis of 4500 and 6.1 nM, , respectively. Antidiarrheal agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Racecadotril |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 81110-73-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23NO4S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Acetorphan |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.42 mM) |
| Visa mer |