Läs mer
Racecadotril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Racecadotril |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 385.1348 |
| Frakt skick | Room Temperature |