Läs mer
racemic Juvenile hormone III acid, TRC
Produktkod. 30391073
Change view
Kvantitet:
2,5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30391073 2,5 mg 2.5mg
30391682 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30391073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCJ2112102.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material racemic Juvenile hormone III acid
CAS 10147-50-9
Molekylformel C15H24O3
Kvantitet 2,5 mg
Synonym (E,E)-10,11-epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-Dodecadienoic acid (8CI), (2E,6E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid (9CI), (E,E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid, (2E,6E)-9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic acid, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoic acid, JH III acid
InChI formel InChI=1S/C15H24O3/c1-11(8-9-13-15(3,4)18-13)6-5-7-12(2)10-14(16)17/h6,10,13H,5,7-9H2,1-4H3,(H,16,17)/b11-6+,12-10+
LEDER C\C(=C/CC\C(=C\C(=O)O)\C)\CCC1OC1(C)C
IUPAC-namn (2E,6E)-9-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3,7-dimethylnona-2,6-dienoic acid
Molekylvikt (g/mol) 252.35
Formel vikt 252.1725 g/mol