Läs mer
racemisk Juvenil hormon III-syra, TRC
Produktkod. 30391682
Change view
Kvantitet:
2,5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30391682 10 mg 10mg
30391073 2,5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30391682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCJ21121010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material racemic Juvenile hormone III acid
CAS 10147-50-9
Molekylformel C15H24O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (E,E)-10,11-epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-Dodecadienoic acid (8CI), (2E,6E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid (9CI), (E,E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid, (2E,6E)-9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic acid, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoic acid, JH III acid
InChI formel InChI=1S/C15H24O3/c1-11(8-9-13-15(3,4)18-13)6-5-7-12(2)10-14(16)17/h6,10,13H,5,7-9H2,1-4H3,(H,16,17)/b11-6+,12-10+
LEDER C\C(=C/CC\C(=C\C(=O)O)\C)\CCC1OC1(C)C
IUPAC-namn (2E,6E)-9-(3,3-dimetyloxiran-2-yl)-3,7-dimetylnona-2,6-dienosyra
Molekylvikt (g/mol) 252.35
Formel vikt 252,1725 g/mol