Läs mer
MP Biomedicals Rachitogenic Usp nr 2 diet, pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
missing translation for 'unitSize'
10kg
20kg
50kg
Description
- Dietfoder för råttor
- Lågt D-vitamin
- Används i D-vitaminforskning
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pulver |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.