Läs mer
MP Biomedicals Rachitogenic Usp nr 2 diet, pulver
Produktkod. 11475622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11475622
Brand: MP Biomedicals 0290279650
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dietfoder för råttor, låg D-vitamin. Används i D-vitaminforskning.
  • Dietfoder för råttor
  • Lågt D-vitamin
  • Används i D-vitaminforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pulver
Kvantitet 50 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.