Läs mer
Tenak™ Ställ
Produktkod. 11597214 Handla allt TENAK Produkter
Produktkod. 11597214 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE21352
frys, för 10 lådor, 32 mm hög, rostfritt stål, med låsstång, Tenak
Specifikationer
Skåpsmaterial Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Alla frysmodeller
Inkluderar Låsstång för att säkra kryoboxar
Array 1 x 10
Mått (DxBxH) Exteriör 140 x 140 x 359 mm
Djup (metrisk) Exteriör 140 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 359 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 140 mm
Håller Kryoboxar (10, 32 mm H)