Läs mer
Tenak™ Ställ
Produktkod. 11597234 Handla allt TENAK Produkter
Produktkod. 11597234 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE21430
frys, för 14 lådor, 50 mm hög, rostfritt stål, med låsstång, Tenak
Specifikationer
Skåpsmaterial Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Standardstora lådor med 9 x 9 och 10 x 10 cellavdelare med max. fotavtryck på 134 x 134 mm
Array 1 x 14
Mått (DxBxH) Exteriör 140 x 140 x 775 mm
Djup (metrisk) Exteriör 140 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 775 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 140 mm
Håller Kryoboxar (14, 50 mm H)