Beskrivning
frys, för 18 lådor, 32 mm hög, rostfritt stål, med låsstång, Tenak
Specifikationer
Specifikationer
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Alla frysmodeller |
| Inkluderar | Låsstång för att säkra kryoboxar |
| Array | 1 x 18 |
| Mått (DxBxH) Exteriör | 140 x 140 x 643 mm |
| Djup (metrisk) Exteriör | 140 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 643 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 140 mm |
| Håller | Kryoboxar (18, 32 mm H) |