Läs mer
Tenak™ Ställ
Produktkod. 11597244 Handla allt TENAK Produkter
Produktkod. 11597244 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE21455
frys, för 2 lådor, 75 mm hög, rostfritt stål, med låsstång, Tenak
Specifikationer
Skåpsmaterial Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Alla frysmodeller
Inkluderar Låsstång för att säkra kryoboxar
Array 1 x 2
Mått (DxBxH) Exteriör 140 x 140 x 162 mm
Djup (metrisk) Exteriör 140 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 162 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 140 mm
Håller Kryoboxar (2, 75 mm H)