Beskrivning
frys, sida upp, för 3 lådor 32 mm höga, rostfritt stål, Tenak
Specifikationer
Specifikationer
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Byrå och upprättstående frysar |
| Array | 1 x 3 |
| Mått (DxBxH) Exteriör | 420 x 36 x 140 mm |
| Djup (metrisk) Exteriör | 420 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 140 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 36 mm |
| Håller | Kryoboxar (3, 32 mm H) |