Läs mer
Heidolph™ Rack för Reax Overhead Shaker
Produktkod. 10490063 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
20 provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10490063 20 provrör Varje
1 options
Produktkod. 10490063 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5492100000
Beräknad leverans: 01-12-2026
Adapter för 20 provrör
Möjliggör blandning av 20 provrör od samtidigt 10 till 18 mm med bara en shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 20 provrör
Produkttyp Ställ
Diameter (metrisk) 10 till 18 mm
Antal positioner 20