Läs mer
Eppendorf™ Lådställ för upprättstående ULT-frysar
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (4 tum)
Positioner:
12
28
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Lådställ för upprättstående ULT-frysar
- Material: Aluminium
- Mått (D x B x H): 560 x 140 x 415 mm (22 x 5,5 x 16,3 tum)
- Box Footprint: 133 x 133 mm
- För användning med (utrustning): Eppendorf U360, U535, U725 och CryoCube F740-serien (3-fack) upprättstående frysar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lådställ för upprätt frys |
| Håller | Lådor (2 tum) |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 28 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | U360, U535, U725 och CryoCubeTM F740-serien (3-fack) upprättstående frysar |
| Antal ställ | 1 |
| Kvantitet | 1 st |
| Mått (L x B) | 133 x 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |