Learn More
Tenak™ Comfort Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Comfort Half Rack can be used with most standard height cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE24490
Weitere Details : Weight : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15230804
  • 965.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 05-07-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • With spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
  • Racks can be used with most standard height cryoboxes in cardboard and polycarbonate
  • These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
  • Max. footprint of 83 x 83 mm
Spezifikation
Spezifikation
Boxes (9)
Cryogenic Freezers
50 mm (Box)
Stainless Steel
83 x 83 x 500 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote