Läs mer
Gilson™ Rackhöjare RH2
Produktkod. 16646155 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Längd (metrisk):
33 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
16646155 33 mm
1 options
Produktkod. 16646155 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 27595513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5230.00 SEK
    4885.16 SEK / Paket med 1
    Save 344.84 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Rackhöjare RH2
  • Gilson
  • 33 mm
  • Rackhöjare RH2
  • 200-serien
Specifikationer
Beskrivning 200-serien
Längd (metrisk) 33 mm