Läs mer
Gilson™ Rackhöjare
Produktkod. 16626135 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Beskrivning:
Kod 17
Produktkod. Beskrivning
16626135 Kod 17
1 options
Produktkod. 16626135 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 170417
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Dessa ställ är för användning med FC203B och FC204 fraktionssamlare.
  • HPLC-reningsteknik
  • Används med Fraction Collector
Specifikationer
Beskrivning Kod 17