Läs mer
Spectrum Labs™ Rack Set for CF-2 Fraction Collector
För användning med (applikation):
Rymmer 42 scintilationsflaskor med en diameter på 28 mm
Rymmer rör med en diameter på 116 x 17 mm eller 18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designed for use with the versatile CF-2 Fraction Collector
- Complete set of tube racks designed to accommodate the tubes chosen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fraction Collector Tube Rack |
| För användning med (applikation) | Rymmer 42 scintilationsflaskor med en diameter på 28 mm |
| För användning med | CF-2 Fraction Collector |