Läs mer
Spectrum Labs™ Rack Set for CF-2 Fraction Collector
Produktkod. 11969578
För användning med (applikation):
Rymmer 42 scintilationsflaskor med en diameter på 28 mm
Rymmer rör med en diameter på 116 x 17 mm eller 18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11969578
Brand: Spectrum Labs™ 124856
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spectrum Labs™ Rack Set for CF-2 Fraction Collector is a full set of racks for one specifically sized tube designed for use with the versatile CF-2 collector.
  • Designed for use with the versatile CF-2 Fraction Collector
  • Complete set of tube racks designed to accommodate the tubes chosen
Specifikationer
Typ Fraction Collector Tube Rack
För användning med (applikation) Rymmer rör med en diameter på 116 x 17 mm eller 18 mm
För användning med CF-2 Fraction Collector