Läs mer
Memmert™ Ställ för skakanordning för 45 provrör
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
WTB15
WTB24
Beskrivning
- Ställ för skakanordning för provrör
- Åtföljande
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | WTB15 |
| Typ | Ställ för skakanordning för 45 provrör 32 mm |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |