Läs mer
asecos™ Racksump PE för montering med PE-galler
Produktkod. 17886566 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
1780,00 mm
2680,00 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
17886566 1780,00 mm
17876476 2680,00 mm
2 options
Produktkod. 17886566
Brand: asecos™ 22459
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Rack Sump är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Racksump
  • PE blå
  • Rutnät: PE
  • >
  • Idealisk för väggmontering
  • Sumpkapacitet: 225 liter
  • Lastkapacitet i kg: 800
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 59,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 225 L
Material Polyeten
Typ Sump
Längd (engelska) 70,08 tum.
Längd (metrisk) 1780.00 mm
Bredd (engelska) 70,08 tum.
Bredd (metrisk) 1780,00 mm
Höjd (engelska) 10,83 tum.
Höjd (metrisk) 275.00 mm
Djup (engelska) 51,18 tum.
Djup (metriskt) 1300.00 mm
Vikt (engelska) 92.59 lb.
Vikt (metrisk) 42 kg