Läs mer
asecos™ Racksump PE för montering med PE-galler
Produktkod. p-200003662 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
1780,00 mm
2680,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17886566 1780,00 mm
17876476 2680,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17886566 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 22459
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE Rack Sump är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Racksump
  • PE blå
  • Rutnät: PE
  • >
  • Idealisk för väggmontering
  • Sumpkapacitet: 225 liter
  • Lastkapacitet i kg: 800
Spécification
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 59,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 225 L
Material Polyeten
Typ Sump
Längd (engelska) 70,08 tum.
Längd (metrisk) 1780.00 mm
Bredd (engelska) 70,08 tum.
Bredd (metrisk) 1780,00 mm
Höjd (engelska) 10,83 tum.
Höjd (metrisk) 275.00 mm
Djup (engelska) 51,18 tum.
Djup (metriskt) 1300.00 mm
Vikt (engelska) 92.59 lb.
Vikt (metrisk) 42 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.