Läs mer
RACK1/GNB2L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: S02-1K6, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2775.00 SEK - 5630.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | RACK1/GNB2L1 |
|---|---|
| Klona | S02-1K6 |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18331865
|
Novus Biologicals
NBP3-14967-25UL |
25 μg |
2775.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18343154
|
Novus Biologicals
NBP3-14967-100UL |
100 μg |
5630.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
RACK1/GNB2L1 Monoclonal antibody specifically detects RACK1/GNB2L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| RACK1/GNB2L1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| guanine nucleotide binding, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Receptor for activated C kinase, Receptor for Activated C Kinase 1 | |
| A synthetic peptide of human RACK1/GNB2L1 (Uniprot#: P63244) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S02-1K6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Stem Cell Markers | |
| 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide | |
| 10399 | |
| IgG | |
| Affinity-purified |