Läs mer
Cytiva Rack
Handla allt Cytiva Produkter
Håller:
Flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Frac-950 Systemet erbjuder två oberoende sätt att förhindra provförlust och den högsta flexibiliteten i valet av insamlingsläge. Fraktioner samlas i mikroplattor (över 384 fraktioner, upp till 2,5 ml per fraktion) eller i en mängd olika provrörsstorlekar (upp till 250 ml per fraktion). Samlingen är i volym- eller tidsläge och olika fraktionsstorlekar kan samlas in under olika stadier av en separation. I standardfraktionsinsamlingsläge kan fraktioner samlas upp i 96-brunnars mikroplattor (upp till fyra) och 12, 18 och 30 mm standardrör. För att hantera stora fraktionsvolymer tillåter det preparativa läget fraktionsuppsamling i åttio 30 mm standardrör, tjugo 250 ml flaskor eller i 30 trattar, som ansluter till praktiskt taget alla kärl. Automatisk toppfraktionering, baserad på toppdetektion med lutnings- eller nivåavkänning, minimerar topputspädning och korskontaminering. Händelsemärken korrelerar fraktionerna med kromatogrammet. En återvinningsfunktion möjliggör insamling från repetitiva körningar. Bråksamlare Frac-950 är en automatiserad fraktionssamlare för tillförlitlig och flexibel insamling av fraktioner baserat på tid eller volym frånÅ KTAdesign kromatografisystem. Fraktionering med fast volym eller automatisk toppfraktionering är möjlig. Toppfraktionering baseras på toppdetektering med lutningsavkänning. Bråkmärken och bråktal gör det enkelt att identifiera bråk och toppar.
- Avancerad funktionalitet för både standard- och förberedande läge som tillåter insamling av stora volymfraktioner.
- Flexibel fraktionsinsamling från 96-brunnars mikroplattor till 250 ml flaskor eller trattar anslutna till valfritt kärl.
- Fraktionering med fast volym eller automatisk toppfraktionering är möjlig.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ställ |
| Håller | Flaskor |
| För användning med (utrustning) | 250 ml F9-C flaskor |
| Kvantitet | 1 förpackning |