Läs mer
- Home
- Products
- Shakers
- Shaker tillbehör
- Thermo Scientific™ Ställ och tillbehör för CO 2 -resistent shaker
Thermo Scientific™ Ställ och tillbehör för CO 2 -resistent shaker
Produktkod. 15351125 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
96-brunns mikroplatthållare
EU-kontakt
Fast konisk rörrack
Fast rörställ
Fjäder Trådställ
Generell strömadapter
Gummiplattform
Justerbart 15 ml koniskt rörrack
Justerbart 50 ml koniskt rörsrack
Justerbart rörställ
Klibbig matta
Kontrollbox
Shaker plattform
UK-kontakt
Universell plattform
Vårplattform
Mått (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm i diameter
40 x 16 mm
40 x 16 mm i diameter
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
Varje
28 product options available for selection
| Produktkod. | Produkttyp | Mått (L x B) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 15351125 | 96-brunns mikroplatthållare | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
| 15391115 | Fast rörställ | 40 x 14 mm i diameter | Varje |
| 17594865 | Shaker plattform | 18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm) | - |
| 30280797 | Fast rörställ | 27 x 22 mm | - |
| 15301125 | Fast rörställ | 40 x 16 mm i diameter | Varje |
| 30280795 | Justerbart rörställ | 40 x 16 mm | - |
| 15311125 | Justerbart rörställ | 40 x 14 mm i diameter | Varje |
| 30280800 | Justerbart rörställ | 40 x 18 mm | - |
| 15321125 | Justerbart rörställ | 40 x 16 mm i diameter | Varje |
| 30280791 | Justerbart rörställ | 27 x 22 mm | - |
| 15331125 | Universell plattform | 360 x 300 mm | Varje |
| 30280794 | Justerbart 50 ml koniskt rörsrack | 21 x 30 mm | - |
| 15341125 | Gummiplattform | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
| 30280805 | Justerbart 50 ml koniskt rörsrack | 24 x 30 mm | - |
| 30280798 | Vårplattform | 900 x 540 mm | - |
| 15361125 | Fjäder Trådställ | 240 x 350 mm | Varje |
| 30280790 | Vårplattform | 720 x 440 mm | - |
| 15371125 | Klibbig matta | 140 x 140 mm | Varje |
| 30280793 | Vårplattform | 350 x 240 mm | - |
| 15381125 | Kontrollbox | 158 x 95 mm | Varje |
| 30280801 | Vårplattform | 450 x 400 mm | - |
| 15391125 | Generell strömadapter | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
| 30280788 | Vårplattform | 428 x 295 mm | - |
| 30280789 | Fast konisk rörrack | EJ TILLÄMPLIGT | - |
| 30280799 | Justerbart 50 ml koniskt rörsrack | EJ TILLÄMPLIGT | - |
| 15301135 | EU-kontakt | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
| 30280802 | Justerbart 15 ml koniskt rörrack | EJ TILLÄMPLIGT | - |
| 15311135 | UK-kontakt | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15351125
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
88881124
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Blanda och matcha tillbehör i olika storlekar på en enda plattform med flexibla tillbehör för Thermo Scientific™ CO 2 resistent shaker.
- Kompatibel med Thermo Scientific™ CO2-resistenta skakare, IntelliStack™ inkubatorskakare och IntelliStack™ CO2-inkubatorskakare.
- Se användarmanualen eller broschyren för detaljer om maxantalet klämmor som kan rymmas per plattform. _x000D_
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 96-brunns mikroplatthållare |
| Mått (L x B) | EJ TILLÄMPLIGT |
| För användning med (utrustning) | CO 2 resistent skakapparat |
| Antal positioner | 6 |