Läs mer
Thermo Scientific™ Ställ och tillbehör för CO 2 -resistent shaker
Produktkod. 15391115 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
96-brunns mikroplatthållare
EU-kontakt
Fast konisk rörrack
Fast rörställ
Fjäder Trådställ
Generell strömadapter
Gummiplattform
Justerbart 15 ml koniskt rörrack
Justerbart 50 ml koniskt rörsrack
Justerbart rörställ
Klibbig matta
Kontrollbox
Shaker plattform
UK-kontakt
Universell plattform
Vårplattform
Mått (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm i diameter
40 x 16 mm
40 x 16 mm i diameter
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Mått (L x B) unitSize
15391115 Fast rörställ 40 x 14 mm i diameter Varje
17594865 Shaker plattform 18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm) -
30280797 Fast rörställ 27 x 22 mm -
15301125 Fast rörställ 40 x 16 mm i diameter Varje
30280795 Justerbart rörställ 40 x 16 mm -
15311125 Justerbart rörställ 40 x 14 mm i diameter Varje
30280800 Justerbart rörställ 40 x 18 mm -
15321125 Justerbart rörställ 40 x 16 mm i diameter Varje
30280791 Justerbart rörställ 27 x 22 mm -
15331125 Universell plattform 360 x 300 mm Varje
30280794 Justerbart 50 ml koniskt rörsrack 21 x 30 mm -
15341125 Gummiplattform EJ TILLÄMPLIGT Varje
30280805 Justerbart 50 ml koniskt rörsrack 24 x 30 mm -
15351125 96-brunns mikroplatthållare EJ TILLÄMPLIGT Varje
30280798 Vårplattform 900 x 540 mm -
15361125 Fjäder Trådställ 240 x 350 mm Varje
30280790 Vårplattform 720 x 440 mm -
15371125 Klibbig matta 140 x 140 mm Varje
30280793 Vårplattform 350 x 240 mm -
15381125 Kontrollbox 158 x 95 mm Varje
30280801 Vårplattform 450 x 400 mm -
15391125 Generell strömadapter EJ TILLÄMPLIGT Varje
30280788 Vårplattform 428 x 295 mm -
30280789 Fast konisk rörrack EJ TILLÄMPLIGT -
30280799 Justerbart 50 ml koniskt rörsrack EJ TILLÄMPLIGT -
15301135 EU-kontakt EJ TILLÄMPLIGT Varje
30280802 Justerbart 15 ml koniskt rörrack EJ TILLÄMPLIGT -
15311135 UK-kontakt EJ TILLÄMPLIGT Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 15391115 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88881118
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha tillbehör i olika storlekar på en enda plattform med flexibla tillbehör för Thermo Scientific™ CO 2 resistent shaker.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fast rörställ
Mått (L x B) 40 x 14 mm i diameter
För användning med (utrustning) CO 2 resistent skakapparat
Antal positioner 2