Läs mer
Thermo Scientific™ Ställ och tillbehör för CO 2 -resistent shaker
Produktkod. 30280791 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
EU-kontakt
Fast koniskt rörställ
Fast rörställ
Fjäder Trådställ
Generell strömadapter
Gummiplattform
Justerbart koniskt rörställ på 15 ml
Justerbart koniskt rörställ på 50 ml
Justerbart rörställ
Klibbig matta
Kontrollbox
Mikroplattahållare
Rörställ
Shaker plattform
UK-kontakt
Universell plattform
Vårplattform
Mått (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm i diameter
40 x 16 mm
40 x 16 mm i diameter
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30280791
Brand: Thermo Scientific™ 88881139
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha tillbehör i olika storlekar på en enda plattform med flexibla tillbehör för Thermo Scientific™ CO 2 resistent shaker.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Justerbart rörställ
Mått (L x B) 27 x 22 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers