Läs mer
Thermo Scientific™ Ställ och tillbehör för CO 2 -resistent shaker
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Adjustable 15 mL Conical Tube Rack
Adjustable 50 mL Conical Tube Rack
Adjustable Tube Rack
Control Box
EU Plug
Fixed Conical Tube Rack
Fixed Tube Rack
Fjäder Trådställ
Generell strömadapter
Gummiplattform
Klibbig matta
Mikroplattahållare
Rörställ
Shaker plattform
Spring Platform
UK Plug
Universell plattform
Mått (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm dia.
40 x 16 mm
40 x 16 mm dia.
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Blanda och matcha tillbehör i olika storlekar på en enda plattform med flexibla tillbehör för Thermo Scientific™ CO 2 resistent shaker.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Adjustable 50 mL Conical Tube Rack |
| Material | Stainless Steel |
| Mått (L x B) | N/A |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |