Beskrivning
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Rack för föregående generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T och TSE/TSD-serien frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
- Med skjutbara lådställ
- Justerbara sidoställ för lådor
- Mikroplattställ i standard- eller djupbrunnsformat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (3 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 lådor/ställ |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 17,3, 23 kubikfot. Upprättstående frysar |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Visa mer |