Learn More
Thermo Scientific™ Specialställ
Product Code. 10133933 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Mikroplattor
Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor
Positioner:
12 lådor/ställ
15 lådor/ställ
20 lådor/ställ
22 lådor/ställ
36 tallrikar/ställ
56 Tallrikar/ställ
77 Tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
98 mikroplattor med lock, 119 mikroplattor utan lock och 35 deepwell
Produkttyp:
2 tum Lådställ - Skjutlåda
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång)
Lådställ - Skjutlåda
Specialställ - 8-facksbehållare
För användning med (utrustning):
13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
Revco 32 kuft Stående ULT
Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor)
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10133933
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 920017
Only null left
Add to basket
Add to basket
Maximera lagringsutrymmet i din frys med ultralåg temperatur med dessa hyllor.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Rack för föregående generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T och TSE/TSD-serien frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
  • Med skjutbara lådställ
  • Justerbara sidoställ för lådor
  • Mikroplattställ i standard- eller djupbrunnsformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Frysställ från sidan (justerbar)
Färg Silver
Håller Lådor (3 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 12 lådor/ställ
Form Fyrkantig
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
Bredd (metrisk) 13.5 cm
Bredd (engelska) 5,3 tum
Höjd (metrisk) 29.5 cm
Höjd (engelska) 11,6 tum
Djup (engelska) 22 tum
Djup (metriskt) 55.9 cm