Läs mer
Thermo Scientific™ Specialställ
Produktkod. 11329291 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Mikroplattor
Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor
Positioner:
12 lådor/ställ
15 lådor/ställ
20 lådor/ställ
22 lådor/ställ
36 tallrikar/ställ
56 Tallrikar/ställ
77 Tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
98 mikroplattor med lock, 119 mikroplattor utan lock och 35 deepwell
Produkttyp:
2 tum Lådställ - Skjutlåda
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång)
Lådställ - Skjutlåda
Specialställ - 8-facksbehållare
För användning med (utrustning):
13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
Revco 32 kuft Stående ULT
Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor)
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner Produkttyp För användning med (utrustning) unitSize
11329291 Lådor (2 tum) 20 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor) Varje
12662725 Mikroplattor 56 Tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) 13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
12672725 Mikroplattor 84 Tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
10784964 Mikroplattor 36 tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
12938284 Allmänna frysartiklar - Specialställ - 8-facksbehållare 13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
12054128 Lådor (2 tum) 15 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) 13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
10133933 Lådor (3 tum) 12 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
10153693 Lådor (2 tum) 20 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
10022573 Lådor (2 tum) 22 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
11934257 Lådor (2 tum) - Lådställ - Skjutlåda 13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
12622725 Lådor (3 tum) 9 lådor/ställ Lådställ - Skjutlåda 13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
10072043 Lådor (2 tum) - 2 tum Lådställ - Skjutlåda 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
10082043 Lådor (3 tum) 12 lådor/ställ 2 tum Lådställ - Skjutlåda 17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar Varje
11349321 Lådor (2 tum) 20 lådor/ställ 2 tum Lådställ - Skjutlåda Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor) Varje
11339291 Lådor (3 tum) 15 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor) Varje
15824314 Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor 77 Tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor) -
11379311 Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor 98 mikroplattor med lock, 119 mikroplattor utan lock och 35 deepwell Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång) Revco 32 kuft Stående ULT Varje
11339321 Lådor (3 tum) 15 lådor/ställ 2 tum Lådställ - Skjutlåda Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11329291 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1950518
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera lagringsutrymmet i din frys med ultralåg temperatur med dessa hyllor.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Rack för föregående generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T och TSE/TSD-serien frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Håller Lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 20 lådor/ställ
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor)
Bredd (engelska) 5,4 tum
Höjd (engelska) 9,4 tum
Djup (engelska) 26,8 tum
Djup (metriskt) 68.1 cm
Produkttyp Frysställ från sidan (justerbar)
Hyllor 4 nivåer
Höjd (metrisk) 23.9 cm
Bredd (metrisk) 13.7 cm