Läs mer
Thermo Scientific™ Specialställ
Produktkod. 11339321 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Mikroplattor
Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor
Positioner:
12 lådor/ställ
15 lådor/ställ
20 lådor/ställ
22 lådor/ställ
36 tallrikar/ställ
56 Tallrikar/ställ
77 Tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
98 mikroplattor med lock, 119 mikroplattor utan lock och 35 deepwell
Produkttyp:
2 tum Lådställ - Skjutlåda
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång)
Lådställ - Skjutlåda
Specialställ - 8-facksbehållare
För användning med (utrustning):
13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
Revco 32 kuft Stående ULT
Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11339321
Brand: Thermo Scientific™ 398328
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera lagringsutrymmet i din frys med ultralåg temperatur med dessa hyllor.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Rack för föregående generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T och TSE/TSD-serien frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 2 tum Lådställ - Skjutlåda
Färg Silver
Håller Lådor (3 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 15 lådor/ställ
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor)
Bredd (metrisk) 14 cm
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 24 cm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Djup (engelska) 26,96 tum.
Djup (metriskt) 66.48 cm