Beskrivning
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Rack för föregående generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T och TSE/TSD-serien frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (2 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 20 lådor/ställ |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific TDE och TSX serier |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (engelska) | 9,5 tum |
| Djup (engelska) | 26,3 tum. |
| Djup (metriskt) | 66.8 cm |
| Visa mer |