Läs mer
Thermo Scientific™ Specialställ
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Mikroplattor
Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor
Positioner:
12 lådor/ställ
15 lådor/ställ
20 lådor/ställ
22 lådor/ställ
36 tallrikar/ställ
56 Tallrikar/ställ
77 Tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
98 mikroplattor med lock, 119 mikroplattor utan lock och 35 deepwell
Produkttyp:
2 tum Lådställ - Skjutlåda
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång)
Lådställ - Skjutlåda
Specialställ - 8-facksbehållare
För användning med (utrustning):
13 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
17,3 och 23 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
Revco 32 kuft Stående ULT
Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (5 hyllor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Rack för föregående generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T och TSE/TSD-serien frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång) |
| Färg | Silver |
| Håller | Mikroplattor eller Deepwell Mikroplattor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 98 mikroplattor med lock, 119 mikroplattor utan lock och 35 deepwell |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 4 nivåer |
| För användning med (utrustning) | Revco 32 kuft Stående ULT |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Visa mer |