Läs mer
Thermo Scientific™ Ställ och insatser för kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dessa ställ och insatser i rostfritt stål stöder en rad olika rör och är designade för användning med Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Badkar av typen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| Typ | Rackinsats |
| Håller | Beror på insats (köp separat) |
| Material | Rostfritt stål |