Läs mer
Thermo Scientific™ Ställ och insatser för kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Rackinsats
Ställ
Håller:
100 10 mm rör
13 25 mm rör
20 16 mm rör
39 10 mm rör
60 16 mm rör
8 25 mm rör
Beror på insats (köp separat)
Tallrikar, fat, påsar, påsar
För användning med (utrustning):
Badkar Typ A25B, A40, S21, S30
Badkar Typer S13, S12T, S15
Badkar av typen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Dessa ställ och insatser i rostfritt stål stöder en rad olika rör och är designade för användning med Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Badkar Typer S13, S12T, S15 |
| Typ | Rackinsats |
| Håller | 8 25 mm rör |
| Material | Rostfritt stål |