Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör
Produktkod. 10553435
Change view
Produkttyp:
Låsställslock
Snapställ med streckkod
Streckkodad spärrstativ
För användning med (utrustning):
Matrisrör (0,75 ml)
Rör (0,75 ml)
Rör (1,4 ml)
Rör (500μ L)
Rör med DuraSeals (500μ L)
Skruvrör (12 ml)
Skruvtoppsrör (1,0 ml)
Skruvtoppsrör (500μ L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 10000
Paket med 4
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10553435 Streckkodad spärrstativ Rör (1,4 ml) Paket med 10
10513055 Streckkodad spärrstativ Rör (0,75 ml) Paket med 10
11942161 Låsställslock Matrisrör (0,75 ml) Paket med 10
12651260 Låsställslock Matrisrör (0,75 ml) Paket med 10000
10680214 Streckkodad spärrstativ Skruvtoppsrör (1,0 ml) Paket med 5
10213773 Streckkodad spärrstativ Skruvtoppsrör (500μ L) Paket med 5
11849450 Streckkodad spärrstativ Rör (500μ L) Paket med 10
10563435 Streckkodad spärrstativ Rör med DuraSeals (500μ L) Paket med 10
10385303 Snapställ med streckkod Rör (1,4 ml) Paket med 10
10573435 Streckkodad spärrstativ Skruvrör (12 ml) Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10553435 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4890
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27954
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-format rörförvaringsställ med lock. Kompatibel med automatiserade system, rack har låsande lock för att säkra prover.
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-formatrack för Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör. Ställen finns i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart mikroplattformat och har låsande lock för att säkra prover.
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella lagringsrör eller block, finns Matrix 96-format 2D streckkodslagringsrör tillgängliga i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
Spärrställ för att spara värdefullt utrymme
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Snapställ - För användare av traditionella polykarbonatställ finns Matrix-rör även tillgängliga i Snap Rack. Snap Rack har en öppen bottendesign för att läsa alfanumeriska eller TrakMates-rör, och är designad för att hålla prover säkert under lågtemperaturlagring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Material Plast
För användning med (utrustning) Rör (1,4 ml)
nr per ärende 10
Håller 2D Matrix Rör
Förpackningsmängd 10 Fall
Kapacitet (engelska) 0,0473 fl oz.
Produkttyp Streckkodad spärrstativ
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)