Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör
Beskrivning
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-formatrack för Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör. Ställen finns i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart mikroplattformat och har låsande lock för att säkra prover.
Överlägsen design för förvaringsställ
- Till skillnad från traditionella lagringsrör eller block, finns Matrix 96-format 2D streckkodslagringsrör tillgängliga i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
Spärrställ för att spara värdefullt utrymme
- Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Snapställ - För användare av traditionella polykarbonatställ finns Matrix-rör även tillgängliga i Snap Rack. Snap Rack har en öppen bottendesign för att läsa alfanumeriska eller TrakMates-rör, och är designad för att hålla prover säkert under lågtemperaturlagring och transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Material | Plast |
| För användning med (utrustning) | Rör (500μ L) |
| nr per ärende | 10 |
| Håller | 2D Matrix Rör |
| Förpackningsmängd | 10 Fall |
| Kapacitet (engelska) | 0.0169 fl oz. |
| Produkttyp | Streckkodad spärrstativ |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Gold) |