Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4555256
Click to view available options
Produkttyp:
Latch Rack Lid
Snapställ med streckkod
Streckkodad spärrstativ
För användning med (utrustning):
Matrix Tubes (0.75 mL)
Rör (0,75 ml)
Rör (1,4 ml)
Rör (500μ L)
Rör med DuraSeals (500μ L)
Skruvrör (12 ml)
Skruvtoppsrör (1,0 ml)
Skruvtoppsrör (500μ L)
Packungsgröße:
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 5
Artikelnummer. 10553435
Marke: Thermo Scientific™ 4890
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-format rörförvaringsställ med lock. Kompatibel med automatiserade system, rack har låsande lock för att säkra prover.
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-formatrack för Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör. Ställen finns i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart mikroplattformat och har låsande lock för att säkra prover.
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella lagringsrör eller block, finns Matrix 96-format 2D streckkodslagringsrör tillgängliga i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
Spärrställ för att spara värdefullt utrymme
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Snapställ - För användare av traditionella polykarbonatställ finns Matrix-rör även tillgängliga i Snap Rack. Snap Rack har en öppen bottendesign för att läsa alfanumeriska eller TrakMates-rör, och är designad för att hålla prover säkert under lågtemperaturlagring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Färg Vitt
Produkttyp Streckkodad spärrstativ
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Material Plast
För användning med (utrustning) Rör (1,4 ml)
nr per ärende 10
Håller 2D Matrix Rör
Förpackningsmängd 10 Fall
Kapacitet (engelska) 0,0473 fl oz.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt