Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för CryoMed™ Frys med kontrollerad hastighet
Produktkod. 15425204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
10 behållare (för navelsträngsblod, modell 4000610)
161 1,2 mL/2 mL ampuller
161 4 ml/5 ml ampuller
162 käppar, 5 till 6 ampuller/käpp
3 x 4/5 ml kryostativ (stora)
40 0,25/0,5 ml sugrör
48 hudpaket (2 nivåer)
76 1,2 mL/2 mL ampuller
76 4 mL/5 mL ampuller
77 käppar
Fem 1,2 mL/2 mL kryoställ (små)
Fem 1,2 mL/2 mL kryoställ (stora)
Justerbar, 10-lägen
Tre 4 mL/5 mL kryoställ (små)
Typ:
Flaskhållare
Flaskställ (liten)
Flaskställ (stort)
Halmställ
Kanisterställ
Skin Rack
Sockerrörsfrysställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15425204
Brand: Thermo Scientific™ 185089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Mer flexibilitet för dina program för frysning med kontrollerad hastighet med Thermo Scientific™ Rack för CryoMed™ Frys med kontrollerad hastighet.
Mer flexibilitet för dina program för frysning med kontrollerad hastighet med Thermo Scientific™ Rack för CryoMed™ Frys med kontrollerad hastighet. Inkluderar ett sortiment av sockerrör, kanister, halm och flaskställ.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 10 lägen, justerbar
För användning med (utrustning) Alla CryoMed frysar med kontrollerad hastighet
Håller Justerbar, 10-lägen
Typ Kanisterställ